About This Item
化学式:
(NH4)2S
CAS番号:
分子量:
68.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38030205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム:
liquid
おすすめの製品
詳細
硫化アンモニウム溶液(硫化アンモニウム水)は40~48 wt.%水溶液です。硫化アンモニウムはイオウ臭を持つ無機塩であり、食品工業で香料添加剤として一般的に用いられています。(100)GaAs(ガリウムヒ素)表面に対する硫化アンモニウム処理の影響がX線光電子分光法(XPS)および反射高速電子回折(RHEED)を用いて研究されています。チオ開裂による活性化アミドのチオアミドへの変換のための硫化水素の代替としてのその可能性が調べられています。硫化アンモニウムと3-ヒドロキシ-2-ブタノンとの広範な温度範囲における反応ではさまざまなフレーバー化合物が形成されることが報告されています。
アプリケーション
硫化アンモニウム溶液は、表面安定化法によるtype-II InAs/GaSb 超格子フォトダイオードの性能向上のために使用される可能性があります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
515809-500ML:
515809-VAR:
515809-100ML:
515809-4X100ML:
515809-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ammonium sulfide passivation of Type-II InAs/GaSb superlattice photodiodes.
Gin A, et al.
Applied Physics Letters, 84(12), 2037-2039 (2004)
Mild method for the conversion of amides to thioamides.
Charette AB and Grenon M.
The Journal of Organic Chemistry, 68(14), 5792-5794 (2003)
Carpenter MS, et al.
J. Vac. Sci. Technol. B, 7(4), 845-850 (1989)
Burdock GA.
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 142-142 (1997)
Douglas B Murray et al.
Experimental cell research, 287(1), 10-15 (2003-06-12)
Cultures of Saccharomyces cerevisiae grown continuously produce an autonomous oscillation in many metabolic outputs. The most conveniently measured variable, i.e., dissolved oxygen concentration, oscillates with a period of 40-55 min. Previously we have identified two compounds capable of resetting phase