Merck
1.14979
Supelco
Chlorine Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
別名:
Chlorine Visual Test Kit Refills
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
特徴
refill
品質水準
特定アナライト
chlorine
適合性
for use with MCOLORTEST®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.14978 for the colometric evaluation of chlorine.
for 1.14978 MQuant®
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
関連コンテンツ
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine