Merck
83352
Sigma-Aldrich
酢酸水銀(II)
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (precipitation titration)
別名:
酢酸第二水銀
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Hg
CAS番号:
分子量:
318.68
Beilstein:
3563831
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥99.0% (precipitation titration)
フォーム:
powder or crystals
溶解性:
water: soluble(lit.)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (precipitation titration)
フォーム
powder or crystals
強熱残分(還元後)
≤0.02%
mp
179-182 °C (lit.)
溶解性
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg+: ≤4000 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Mercury(II) acetate forms various addition compounds with olefins. Polarographic evaluation of these addition compounds has been proposed. It participates in the synthesis of nitrate esters, acetate esters, alcohols and ethers.
アプリケーション
Mercury(II) acetate may be used in the preparation of 2-benzylidene-3(2H)-benzofuran-3-ones (aurones).
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83352-10G:
83352-50G:4548173318875
83352-VAR:
83352-250G:4548173318868
83352-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polarography of olefin-mercury (II) acetate addition compounds.
Fleet B and Jee RD.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 25(3), 397-408 (1970)
Synthesis of 2-benzylidene-3 (2H)-benzofuran-3-ones (aurones) by oxidation of 2'-hydroxychalcones with mercury (II) acetate.
Sekizaki H.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 61(4), 1407-1409 (1988)
Mercury-assisted solvolyses of alkyl halides: Simple procedures for the preparation of nitrate esters, acetate esters, alcohols and ethers.
McKillop A and Ford ME.
Tetrahedron, 30(15), 2467-2475 (1974)
H O Yang et al.
Glycobiology, 10(10), 1033-1039 (2000-10-13)
Eight oligosaccharides were prepared from dermatan sulfate (DS) and their structures were elucidated. Porcine intestinal mucosal DS was subjected to controlled depolymerization using chondroitin ABC lyase (chondroitinase ABC). The oligosaccharide mixture formed was fractionated by low-pressure gel permeation chromatography (GPC).
Y Hojima et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 14(2), 113-120 (1994-03-01)
Procollagen C- and N-proteinases specifically cleave the C- and N-terminal extension propeptides of type I, II and III procollagen molecules. The collagen molecules generated by the enzymes self-assemble into collagen fibrils. We previously observed the inhibition of these enzymes purified