Merck
1.04419
Supelco
Mercury(II) chloride
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ACS
別名:
Mercury(II) chloride, Mercury dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Hg
CAS番号:
分子量:
271.50
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-299-8
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5% (complexometric)
≥99.5-100.5% dry basis (complexometric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
0.0001 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (complexometric)
≥99.5-100.5% dry basis (complexometric)
フォーム
solid
還元残渣
≤0.02%
損失
≤1% loss on drying, 24 h in vacuum
pH
3.2 (15 g/L in H2O)
bp
302 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
280.7 °C
密度
5.44 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
2000 kg/m3
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
HgCl2:, passes test
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Assay (complexometric; calculated on dried substance): 99.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Solution in Ether: passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Mercury(I)-chloride: passes test
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Loss on drying (24 h im Vakuum): ≤ 1.0 %
Correspons to Reag. Ph Eur,ACS
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物