Merck
M1136
Sigma-Aldrich
塩化水銀(II)
ReagentPlus®, 99%
別名:
塩化第二水銀
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HgCl2
CAS番号:
分子量:
271.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent
蒸気圧
1.3 mmHg ( 236 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: mercury
mp
277 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化水銀(II)は、分子式HgCl2の無機塩です。その気相ラマンスペクトルは記録および分析されています。HgCl2の分子構造は、電子回折分析データに基づいて調査されています。強酸がその伸縮振動周波数に及ぼす影響が研究されています。
アプリケーション
塩化水銀(II)(HgCl2)は、ラットの皮質ニューロンへの毒性の影響を理解する研究で使用されています。
芳香族アミンと末端アセチレンの付加反応の触媒として使用できます。また、[(HgCl2)2(HgCl2)(2-bppt)]n、2-bppt= ビス[4-(ピリジン-2-イル)ピリミジン-2-イルチオ]メタンの合成にも使用できます。
次の反応を補助します。
  • アミジノチオ尿素とフェニルヒドラジンの環化による、3-アミノ-1,2,4-トリアゾール誘導体。
  • 3-ピラノンの形成をもたらすO-プロパルギルグリコールアルデヒドジチオアセタールの環化転位。
  • 3,4-trans-ジアリールシクロペンタノールを生成するためのα,β-不飽和ケトンの還元的二量化および環化。
品質
黒い斑点が含まれる場合があります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1136-VAR:
M1136-100G:4548173201986
M1136-500G-PW:
M1136-500G-LBL:
M1136-BULK:
M1136-1KG:4548173201993
M1136-25G:4548173202006
M1136-100G-PW:
M1136-500G:4548173202013
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mercury(II)chloride-mediated cyclization-Rearrangement of O-propargylglycolaldehyde dithioacetals to 3-pyranone dithioketals: An expeditious access to 3-pyranones.
Ghorai S and Bhattacharjya A.
Organic Letters, 7(2), 207-210 (2005)
Catalytic and non-catalytic addition of aromatic amines to terminal acetylenes in the presence of mercury (II) chloride and acetate.
Barluenga J, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1980, 2732-2737 null
A one-dimensional coordination chain constructed by mercury (II) chloride and bis [4-(pyridine-2-yl) pyrimidin-2-ylthio] methane.
Zhu HB, et al.
J. Chem. Res. (M), 36(10), 598-599 (2012)
Electron diffraction investigation of gaseous mercury (II) chloride.
Kashiwabara K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 46(2), 410-413 (1973)
Zinc mediated reductive dimerization and cyclization of α β-unsaturated ketones in the presence of a catalytic amount of mercury (II) chloride.
Kapoor KK, et al.
Tetrahedron Letters, 46(37), 6253-6255 (2005)