Merck
176109
Sigma-Aldrich
酢酸水銀(II)
ACS reagent, ≥98.0%
別名:
酢酸第二水銀
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Hg
CAS番号:
分子量:
318.68
Beilstein:
3563831
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥98.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98.0%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: mercury
不純物
≤0.01% insolubles
還元残渣
≤0.02%
mp
179-182 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.4%
other heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES記法
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸水銀(II)は、オレフィンとさまざまな付加化合物を形成します。これらの付加化合物のポーラログラフ評価が提案されています。硝酸エステル、酢酸エステル、アルコール、エーテルの合成に関与しています。
酢酸水銀(II)は、主にオキシ水銀化-脱水銀化反応で使用される試薬です。
アプリケーション
2-ベンジリデン-3(2H)-ベンゾフラン-3-オン(オーロン)の調製には、酢酸水銀(II)を使用できます。新しいHg22 +ダンベルに基づく水銀(I)有機骨格である[Hg2(apca)2]n [apca = 3-アミノピラジン-2-カルボキシレート]の水熱合成で使用できます。
硫黄に対する親和性が強いため、脱硫反応の試薬としての用途があります。酢酸水銀(II)は、酢酸水銀(II)-ナフィオン修飾電極の調製に使用でき、これは廃水サンプル中の鉛および銅イオンの分析のための陽極ストリッピングボルタンメトリーで使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176109-VAR:
176109-100G:4548173109527
176109-5G:4548173109541
176109-BULK:
176109-500G:4548173109534
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polarography of olefin-mercury (II) acetate addition compounds.
Fleet B and Jee RD.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 25(3), 397-408 (1973)
In situ hydrothermal synthesis of 2D mercury (I)-organic framework from 3-aminopyrazine-2-carboxylic acid and mercury (II) acetate.
Dehghanpour S, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 25, 79-82 (2012)
Mercury (II) acetate-Nafion modified electrode for anodic stripping voltammetry of lead and copper with flow-injection analysis.
Dalangin RR and Gunasingham H.
Analytica Chimica Acta, 291(1), 81-87 (1994)
Mercury (II) Acetate.
Dejmek M.
Synlett, 23(19), 2867-2868 (2012)
Synthesis of 2-benzylidene-3 (2H)-benzofuran-3-ones (aurones) by oxidation of 2'-hydroxychalcones with mercury (II) acetate.
Sekizaki H.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 61(4), 1407-1409 (1988)