Merck
59600
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-ブタノン
puriss., ≥98.5% (GC)
別名:
イソプロピルメチルケトン, メチルイソプロピルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCOCH3
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
1071238
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
94-95 °C (lit.)
グレード
puriss.
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 %
テクニック
GC/GC: suitable
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
bp
94-95 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
溶解性
water: soluble(lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
InChI Key
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Methyl-2-butanone (Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone) may be used for the asymmetric synthesis of (R)-3-methyl-2-butanol by Wool-Pd complex catalyzed hydrogenation reaction.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F
引火点(℃)
-1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
59600-VAR:
59600-100ML:4548174019825
59600-1L:4548174019832
59600-BULK:
59600-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wiley-VCH.
Ullmann's Fine Chemicals (2014)
Isothermal vapour-liquid equilibria in the binary and ternary systems composed of 2-propanol, 3-methyl-2-butanone and 2, 2, 4-trimethylpentane.
Psutka S and Wichterle I.
Fluid Phase Equilibria, 264(1), 55-61 (2008)
Vapor-liquid equilibria of binary and ternary mixtures of cyclohexane, 3-methyl-2-butanone, and octane at 101.3 kPa.
Chen CC, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 41(3), 557-561 (1996)
Catalytic behavior of a Wool-Pd complex in asymmetric hydrogenation of diacetone alcohol and 3-methyl-2-butanone.
Yin MO, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 147(1), 89-92 (1999)
Sebastian Heger et al.
The Science of the total environment, 764, 142902-142902 (2021-03-25)
To avoid potential risks of biofuels on the environment and human, ecotoxicity investigation should be integrated into the early design stage for promising biofuel candidates. In the present study, a green toxicology testing strategy combining experimental bioassays with in silico