Merck
N10802
Sigma-Aldrich
2-ニトロベンズアルデヒド
98%
別名:
o-NBA, オルト-ニトロベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
151.12
Beilstein:
742624
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
crystals
bp
153 °C/23 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
InChI Key
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ニトロベンズアルデヒドの2-ニトロベンジル基は感光性であり、紫外線に曝露されると切断されます。
アプリケーション
2-ニトロベンズアルデヒドは、キトサンと反応して2-ニトロベンジル-キトサンを形成します。これはトリフルオロ酢酸に可溶性であり、電気紡糸法によりナノファイバーマトリックスを作製することも可能です。光分解により、ニトロベンジル基が開裂して純粋なキトサンナノファイバーマトリックスが作製されます。ゼラチンナノファイバーマトリックスの調製にも同じ原理が適用されています。o-NBAと2-アミノベンゾチアゾールとの縮合は、金属イオンと反応し錯体を形成するシッフ塩基であるo-ニトロベンジリデン2-アミノベンゾチアゾールを形成します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N10802-BULK:
N10802-25G:
N10802-2G:
N10802-VAR:
N10802-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Studies on some Schiff base complexes of CoII, NiII and CuII derived from salicylaldehyde and o-nitrobenzaldehyde.
Zaki Z M, et al.
Spectroscopy Letters, 31(4), 757-766 (1998)
Two-photon photolysis of 2-nitrobenzaldehyde monitored by fluorescent-labeled nanocapsules.
Diaspro A, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(40), 11008-11012 (2003)
Gelatin nanofiber matrices derived from schiff base derivative for tissue engineering applications.
Jaiswal D, et al.
Journal of Biomedical Nanotechnology, 11(11), 2067-2080 (2015)
A smart methodology to fabricate electrospun chitosan nanofiber matrices for regenerative engineering applications.
Nada A A, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 25(5), 507-515 (2014)
Gregory O Noonan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(12), 4680-4685 (2005-06-09)
Recently, semicarbazide has been found in food in jars sealed with cap liners that were manufactured using azodicarbonamide as a blowing agent. These reports raised the concern that the use of azodicarbonamide-an approved dough conditioner-may result in semicarbazide residues in