Merck
918369
Sigma-Aldrich
4-アミノベンズアルデヒド
greener alternative
別名:
4-Formylaniline, p-Aminobenzaldehyde, p-Formylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO
CAS番号:
分子量:
121.14
Beilstein:
1362885
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 30
new score: 21
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
官能基
aldehyde
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H7NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H,8H2
InChI Key
VATYWCRQDJIRAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to the category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles "Atom Economy", “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstocks”. Click here to view its DOZN scorecard.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
918369-VAR:
918369-BULK:
918369-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)