主要文書
8.22293
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
別名:
2-Nitrobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(NO2)C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
151.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
209-025-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
200 °C (Lit.)
bp
156 °C/20 hPa
mp
43.5 °C
かさ密度
350 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
InChI Key
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Nitrobenzaldehyde for synthesis. CAS No. 552-89-6, EC Number 209-025-3.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2