アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.372 (lit.)
bp
57 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCC(C)OC
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2)6-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
FVNIMHIOIXPIQT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
sec-ブチルメチルエーテル(2-メトキシブタン)は非環式メチルエーテルです。この化合物はメソおよびdl-2,3- ジメチルスクシニル過酸化物の熱分解時に微量形成されることが報告されています。 sec-ブチルメチルエーテルはsec-酪酸ナトリウムとヨウ化メチルの反応によって調製されます。その沸点は誤差逆転伝播法ニューラルネットワーク(BP NN)を用いて予測されています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
424463-25ML:
424463-VAR:
424463-BULK:
424463-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Syntheses and decomposition of meso-and dl-2, 3-dimethylsuccinyl and cis-and trans-1, 2-hexahydrophthaloyl peroxides.
Dervan PB and Jones CR.
The Journal of Organic Chemistry, 44(13), 2116-2122 (1979)
Hydrocarbon-Carbanion Proton Exchange Reactions in Dimethyl Sulfoxide.
Brauman JI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 89(7), 1728-1730 (1967)
Use of a neural network to determine the normal boiling points of acyclic ethers, peroxides, acetals and their sulfur analogues.
Cherqaoui D, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 90(14), 2015-2019 (1994)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
424463-25ML | 4061832103723 |
424463-5ML | 4061837015045 |