Merck
443018
Sigma-Aldrich
2,4,4-トリメチル-1-ペンテン
96%
別名:
α-ジイソブチレン, ジイソブチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2C(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
112.21
Beilstein:
1098309
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>3.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
83 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
96%
フォーム
liquid
自己発火温度
736 °F
expl. lim.
4.8 %
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
密度
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
InChI Key
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,4,4-Trimethyl-1-pentene is a α-alkene. It is the main dimeric product of isobutene. Ozonolysis of 2,4,4-trimethyl-1-pentene has been investigated in a flow reactor under pseudo-first-order conditions. Hydrocracking (HCG) of 2,4,4-trimethyl-1-pentene has been employed as a model test reaction to investigate the catalytic functionalities of sulfided CoMo catalysts. Liquid phase oxidation of 2,4,4-trimethyl-1-pentene with molecular xygen afforded epoxides and hydrogen peroxides.
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
25.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-3.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
443018-VAR:
443018-BULK:
443018-100ML:
443018-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Catalytic functionalities of supported sulfides: I. Effect of support and additives on the CoMo catalyst.
Muralidhar G, et al.
J. Catal., 85(1), 44-52 (1984)
Reaction equilibrium in the isomerization of 2, 4, 4-trimethyl pentenes.
Karinen RS, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 40(4), 1011-1015 (2001)
The origin of epoxides in the liquid phase oxidation of olefins with molecular oxygen.
Brill WF.
Journal of the American Chemical Society, 85(2), 141-145 (1963)
Marius Duncianu et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(24), 6169-6179 (2012-01-25)
A new flow reactor has been developed to study ozonolysis reactions at ambient pressure and room temperature (297 ± 2 K). The reaction kinetics of O(3) with 4-methyl-1-pentene (4M1P), 2-methyl-2-pentene (2M2P), 2,4,4-trimethyl-1-pentene (tM1P), 2,4,4-trimethyl-2-pentene (tM2P) and α-pinene have been investigated
Diisobutylene.
American Industrial Hygiene Association journal, 43(1), B83-B84 (1982-01-01)