安全性情報
8.14734
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethylpentene
(mixture of isomers) for synthesis
別名:
2,4,4-Trimethylpentene, Diisobutylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16
CAS番号:
分子量:
112.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
293-261-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
10 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥90.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
380 °C (DIN 51794)
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
動粘度
0.55 cSt
bp
>98 °C/1013 hPa
mp
-106 °C
転移温度
flash point -12 °C
溶解性
<0.1 g/L
密度
0.72 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.716 - 0.720
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体