安全性情報
8.00945
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanol
for synthesis
別名:
Ethylene chlorohydrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.22
蒸気圧
6.6 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
425 °C
expl. lim.
5-16 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 500 g/L in H2O)
動粘度
3.43 cSt(23 °C)
bp
129 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
転移温度
flash point 55 °C
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
詳細
for synthesis
アプリケーション
2-Chloroethanol for synthesis. CAS 107-07-3, EC Number 203-459-7, molar mass 80.51 g/mol.
保管および安定性
Store at +5°C to +30°C.
アナリシスノート
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.201 - 1.203
Water (according to Karl Fischer):≤ 0.10 %
Identity (IR):passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体