Merck
459747
Sigma-Aldrich
シクロペンタン
reagent grade, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10
CAS番号:
分子量:
70.13
Beilstein:
1900195
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
50 °C (lit.)
グレード
reagent grade
蒸気密度
~2 (vs air)
蒸気圧
5.3 psi ( 21 °C)
9.9 psi ( 38 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
682 °F
expl. lim.
8.7 %
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
InChI Key
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シクロアルカンであるシクロペンタン(CP)は、幅広い工業的アプリケーションのある可燃性液体です。 CPの結晶構造が85Kにおけるレーザーラマンスペクトルおよび温度範囲4000~200cm-1にわたる赤外線スペクトルに基づいて調べられています。 不均一系金属触媒反応における担持金属触媒の反応特性に対する担持材の影響は、CP中での水素・重水素交換反応に基づいて調べられています。 CPの熱分解反応プロセスが報告されています。
アプリケーション
  • Penthorum chinense からのエラジタンニンと関連化合物。: シクロペンタンは、Penthorum chinense からのエラジタンニンの抽出と化学分析に使用され、天然物質の分離と研究におけるその有用性を示しています。この研究では、シクロペンタン′が医薬品への応用が期待される生理活性化合物の発見を促進する役割を強調しています(Era M et al., 2019)。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
459747-500ML:4548173941660
459747-2L:4548173922683
459747-100ML:4548173941653
459747-BULK:
459747-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 293-293 (1994)
Laser Raman Spectrum of Crystalline Cyclopentane-d 0 and-d 10.
Schettino V and Marzocchi MP.
J. Chem. Phys. , 57(10), 4225-4229 (1972)
The kinetics of H/D exchange in cyclopentane.
Oudenhuijzen MK, et al.
J. Catal., 214(1), 153-164 (2003)
Thermal decomposition of cyclopentane and related compounds.
Tsang W.
International Journal of Chemical Kinetics, 10(6), 599-617 (1978)
Infrared Spectra of Crystalline Cyclopentane and Cyclopentane-d 10.
Schettino V, et al.
J. Chem. Phys., 51(12), 5264-5276 (1969)
プロトコル
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane