物質
low-density polyethylene
特徴
label Methanol
with cap
包装
pkg of 4 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2436-0503
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Unique vented closure relieves solvent vapor pressure inside wash bottle and eliminates dripping
- Safety information printed on the bottle, including chemical color codes, chemical name and formula, hazard codes, NFPA codes, target organs, and effects and route of entry information
- Color-coded closure
- Easy-to-fill wide neck
- Steady, strong dispensing stream inherent to Unitary bottle design
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unitary is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)