Merck
Z410098
Nalgene® vented Unitary safety wash bottle
capacity 500 mL
別名:
bottle safety, nalgene bottles, wash bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.17
物質
low-density polyethylene
特徴
label Ethanol
with cap
包装
pkg of 4 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2436-0502
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Unique vented closure relieves solvent vapor pressure inside wash bottle and eliminates dripping
  • Safety information printed on the bottle, including chemical color codes, chemical name and formula, hazard codes, NFPA codes, target organs, and effects and route of entry information
  • Color-coded closure
  • Easy-to-fill wide neck
  • Steady, strong dispensing stream inherent to Unitary bottle design
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unitary is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
付属品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z410098-1PAK4061832618050