グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99.0%
形状
crystalline
不純物
≤0.0005% heavy metals (by ICP-OES)
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.01% in water insoluble matters
≤0.03% free alkali (as NaOH)
≤0.05% free acid (as H2SO4)
損失
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 5%)
mp
884 °C (lit.)
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤25 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31481-6X1KG-R:
31481-6X2.5KG-R:
31481-BULK-R:
31481-50KG-H:
31481-1KG-R:
31481-2.5KG-R:
31481-500G-R:
31481-5KG-R:
31481-50KG-R:
31481-VAR-R:
31481-6X500G-R:
試験成績書(COA)