Merck
8.22286
Sigma-Aldrich
硫酸ナトリウム
anhydrous for synthesis
別名:
Sulfuric acid sodium salt (1:2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SO4
CAS番号:
分子量:
142.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-820-9
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
フォーム
crystals
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
溶解性
200 g/L
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
1400‑1600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sodium sulfate (anhydrous) can be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3