About This Item
化学式:
Na2SO4
CAS番号:
分子量:
142.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-820-9
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
損失
≤ 0.5% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
溶解性
200 g/L
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
1400‑1600 kg/m3
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Appearance: small crystals
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C): ≤ 0.5 %
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C): ≤ 0.5 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1