グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
不純物
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
損失
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5% in water)
5.2-9.2
mp
884 °C (lit.)
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- PdCl2存在下でビアリール化合物を合成するための、ハロゲン化アリールとアリールボロン酸との鈴木-宮浦クロスカップリング反応。
- PET(ポリエチレンテレフタレート)ボトル廃棄物のアミノ分解脱重合。
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238597-1KG:
238597-500G:4548173122564
238597-2.5KG:4548173122540
238597-6X500G:
238597-BULK:
238597-25G:4548173122557
238597-12KG:4548173122533
238597-VAR:
238597-5KG:
238597-36X500G:
QR-020-500G:
238597-25KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)