Merck
31252
Sigma-Aldrich
シアン化カリウム
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCN
CAS番号:
分子量:
65.12
Beilstein:
3593645
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥97.0%
フォーム:
crystals
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
ISO
USP/NF
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥97.0%
フォーム
crystals
不純物
≤0.01% thiocyanate (SCN)
pH
11.5 (20 °C, 20 g/L)
mp
634 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg
sulfide (S2-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
SMILES記法
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
InChI Key
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Potassium cyanide, a potassium salt, is a colorless hygroscopic compound.
アプリケーション
Potassium cyanide has been used:
  • in the reduction of cassiterite for Sn isotope analysis
  • gold microelectrode fabrication
  • to prepare the calibration curve for colorimetric determination of hydrocyanic acid (HCN) levels in Sorghum and Sudangrass species
生物化学的/生理学的作用
Potassium cyanide (KCN) is useful in dyeing, printing, photography, metal cleaning, and manufacturing. It is considered a reversible cytochrome oxidase inhibitor that blocks cellular respiration. KCN is poisonous when inhaled or ingested.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31252-1.5KG:
31252-100G:4548173309927
31252-1KG:4548173309934
31252-250G:4548173309941
31252-25KG:
31252-VAR:
31252-6X250G:
31252-6X1KG:
31252-BULK:
31252-6X100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cyano compounds, inorganic
Gail E, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Preparation and measurement of cassiterite for Sn isotope analysis
Mathur R, et al.
Geostandards and Geoanalytical Research, 41(4), 701-707 (2017)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 887-887 (1994)
Catalytic asymmetric synthesis of O-acetylcyanohydrins from potassium cyanide, acetic anhydride, and aldehydes, promoted by chiral salen complexes of titanium (IV) and vanadium (V).
Belokon YN, et al.
Helvetica Chimica Acta, 85(10), 3301-3312 (2002)
Reaction of the Methiodide of N, N-Dimethylaminomethylferrocene with Potassium Cyanide to Form Ferrocylacetonitrile1.
Lednicer D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(5), 653-655 (1958)