安全性情報
233676
Sigma-Aldrich
モレキュラーシーブ, 5 Å
powder, undried
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
フォーム
powder, undried
品質水準
粒径
<10.00 μm (Fisher)
ポアサイズ
5 Å
WGK
WGK 3
Jan Code
233676-1KG:
233676-500G:
233676-VAR:
233676-BULK:
233676-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yu-Han Su et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(58), 6528-6530 (2013-06-14)
A range of terminal alkenes smoothly underwent palladium-catalyzed oxidative alkoxycarbonylation with carbazates under an oxygen atmosphere to afford structurally diverse α,β-unsaturated esters in moderate to good yields with excellent regioselectivity and E selectivity.
Multidentate Triphenolsilane-Based Alkyne Metathesis Catalysts.
Yang H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(5), 885-890 (2013)