安全性情報
341029
Sigma-Aldrich
モレキュラーシーブ, 5 Å
3.2 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
フォーム
beads
品質水準
粒径
3.2 mm
ポアサイズ
5 Å
WGK
WGK 3
Jan Code
341029-1KG:
341029-BULK:
341029-VAR:
341029-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)