About This Item
化学式:
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
関連するカテゴリー
詳細
モレキュラーシーブスを選択:
1. ある分子が他の分子より優先される選択吸着は、孔径およびメッシュサイズにより決まります。
2. 特定の化合物を吸着するシリカゲルの動的能力は内部表面積で決まります。表面積が大きいほど、動的能力が大きくなります。
3. 吸着速度および分離の尖鋭度は、主として粒子サイズおよびカラム充填により決まります。粒子サイズが小さいと、分離の尖鋭度が最適化されます。
4. 液体は、最も溶けにくい溶媒から最も容易に吸着されます。適切な溶媒は適切な脱離剤となります。
5. 極性の高い溶媒は容易に吸着されます。ヒドロキシ基を持つまたは酸素を含む化合物は、強力に吸着されます。
6. 同等の化合物の場合、分子量が高いほど選択性が高くなります。
7. 同等の分子量の炭化水素は、二重結合の数が多いほど吸着性が高くなります。
1. ある分子が他の分子より優先される選択吸着は、孔径およびメッシュサイズにより決まります。
2. 特定の化合物を吸着するシリカゲルの動的能力は内部表面積で決まります。表面積が大きいほど、動的能力が大きくなります。
3. 吸着速度および分離の尖鋭度は、主として粒子サイズおよびカラム充填により決まります。粒子サイズが小さいと、分離の尖鋭度が最適化されます。
4. 液体は、最も溶けにくい溶媒から最も容易に吸着されます。適切な溶媒は適切な脱離剤となります。
5. 極性の高い溶媒は容易に吸着されます。ヒドロキシ基を持つまたは酸素を含む化合物は、強力に吸着されます。
6. 同等の化合物の場合、分子量が高いほど選択性が高くなります。
7. 同等の分子量の炭化水素は、二重結合の数が多いほど吸着性が高くなります。
再生または活性化:
飽和した分子ふるいは、再生によって元の能力を取り戻します。再生の原則として、きわめて低い平衡容量に相当するように吸着剤周囲状態が変化します。一般に、吸着の平衡容量と再生の差が大きいほど、再生は迅速で完全となります。
分子ふるいは4通りの方法のいずれかで再生できます
1. 加熱再活性化 – シリカの最大再生温度は300°Cです。
2. 減圧再活性化。
3. 通常の温度および圧力で適切な流体をゲルベッドに通します。
4. 流体中の高濃度の分子をベッドに通して吸着剤を置換します。
飽和した分子ふるいは、再生によって元の能力を取り戻します。再生の原則として、きわめて低い平衡容量に相当するように吸着剤周囲状態が変化します。一般に、吸着の平衡容量と再生の差が大きいほど、再生は迅速で完全となります。
分子ふるいは4通りの方法のいずれかで再生できます
1. 加熱再活性化 – シリカの最大再生温度は300°Cです。
2. 減圧再活性化。
3. 通常の温度および圧力で適切な流体をゲルベッドに通します。
4. 流体中の高濃度の分子をベッドに通して吸着剤を置換します。
アプリケーション
本製品(モレキュラーシーブス, 4 Å)は、HPLCグレードのアセトニトリルの乾燥に使用されています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
208590-1KG:
208590-500G:
208590-BULK:
208590-VAR:
208590-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
HPLC-UV and HPLC-ESI+-MS/MS analysis of free monomeric methylene diphenyl diisocyanate in polyurethane foams and prepolymers after stabilization with NBMA a new derivatizating agent.
Ferreira HE, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(23), 9242-9257 (2014)