About This Item
化学式:
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NB.24
おすすめの製品
フォーム
beads
粒径
1.6-2.5 mm
ポアサイズ
4 Å
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
モレキュラーシーブの選択:
1.他の分子ではなく特定の1つの分子を選択する吸着は、孔径とメッシュサイズに依存します。
2.特定の化合物を吸着するシリカゲルの動的能力は内部表面積で決まります。表面積が広いほど、動的能力が大きくなります。
3.吸着の速度と分離の正確さは、主として粒子サイズとカラム充填に依存します。粒子サイズが小さいと、分離の正確さが最適化されます。
4.液体は、その溶解度が最も低い溶媒から最も容易に吸着されます。適切な溶媒は適切な脱離剤となります。
5.極性が高い液体ほど容易に吸着されます。ヒドロキシル基を有するか、または酸素を含む化合物は強く吸着されます。
6.類似化合物の場合、分子量が高いほど選択性が高くなります。
7.同等の分子量の炭化水素は、二重結合の数が多いほど吸着力が増加します。
1.他の分子ではなく特定の1つの分子を選択する吸着は、孔径とメッシュサイズに依存します。
2.特定の化合物を吸着するシリカゲルの動的能力は内部表面積で決まります。表面積が広いほど、動的能力が大きくなります。
3.吸着の速度と分離の正確さは、主として粒子サイズとカラム充填に依存します。粒子サイズが小さいと、分離の正確さが最適化されます。
4.液体は、その溶解度が最も低い溶媒から最も容易に吸着されます。適切な溶媒は適切な脱離剤となります。
5.極性が高い液体ほど容易に吸着されます。ヒドロキシル基を有するか、または酸素を含む化合物は強く吸着されます。
6.類似化合物の場合、分子量が高いほど選択性が高くなります。
7.同等の分子量の炭化水素は、二重結合の数が多いほど吸着力が増加します。
モレキュラーシーブは、シリカとアルミナの四面体の3次元相互接続ネットワークを有する結晶性金属アルミノケイ酸塩です。特定サイズの分子を選択的に吸着する均一な空洞を生成するために、加熱によりこのネットワークから天然の水和水が除去されます。ナトリウムイオンを含むこの4A型は、4Åの有効な孔開口を有するため、有効直径>4Åの分子(例:プロパン)を排除します。8~12メッシュタイプは、液相アプリケーションにおいて一般的です。モレキュラーシーブは、極性および非極性媒体中での一般的な乾燥剤と考えられています。
再生または活性化:
飽和モレキュラーシーブは、再生により元の容量に戻すことができます。その原理は、吸着剤の周囲の条件を非常に低い平衡容量に対応するように変更することに関係しています。一般に、吸着と再生との平衡能力の差が大きいほど、再生はより速くかつ完全になります。
シーブは、以下の4つの方法のいずれかで再生されます。
1.加熱再活性化-シリカの最大再生温度は300°Cです。
2.加圧再活性化
3.通常の温度および圧力で適切な流体をゲルベッドに通します。
4.流体中の高濃度の分子をベッドに通すことにより、吸着剤を置換します。
飽和モレキュラーシーブは、再生により元の容量に戻すことができます。その原理は、吸着剤の周囲の条件を非常に低い平衡容量に対応するように変更することに関係しています。一般に、吸着と再生との平衡能力の差が大きいほど、再生はより速くかつ完全になります。
シーブは、以下の4つの方法のいずれかで再生されます。
1.加熱再活性化-シリカの最大再生温度は300°Cです。
2.加圧再活性化
3.通常の温度および圧力で適切な流体をゲルベッドに通します。
4.流体中の高濃度の分子をベッドに通すことにより、吸着剤を置換します。
アプリケーション
以下のプロセスにモレキュラーシーブ(4Å)が使用される場合があります:
- 薬物、電気部品、腐敗しやすい化学物質の包装など、密閉された液体系または気体系での静的脱水。
- 印刷およびプラスチックシステムでの水分除去。
- 二酸化硫黄、二酸化炭素、硫化水素、エテン、エタンおよびプロペンなどのガスを吸着することによる飽和炭化水素の流れの乾燥。
製品(モレキュラーシーブ、4Å)は、様々な溶媒(メタノール、メタノール-アセトン、およびアセトン)から微量の水分をすべて除去するために使用されています。また、これは乾燥ACN(アセトニトリル)中のN-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)およびビオチン-NHSエステル(1gL-1)の溶液調製時の乾燥にも使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
208604-1KG:
208604-VAR:
208604-250G:
208604-BULK:
208604-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evgeny Pavlov et al.
Biophysical journal, 88(4), 2614-2625 (2005-02-08)
We examined ion channels derived from a chloroform extract of isolated, dehydrated rat liver mitochondria. The extraction method was previously used to isolate a channel-forming complex containing poly-3-hydroxybutyrate and calcium polyphosphate from Escherichia coli. This complex is also present in
Quantification of N-hydroxysuccinimide and N-hydroxysulfosuccinimide by hydrophilic interaction chromatography (HILIC).
Klykov O and Weller MG.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 7(15), 6443-6448 (2015)