Merck
20300
Supelco
Molecular Sieve, 5Å
30-40 mesh, bottle of 50 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
製品名
モレキュラーシーブ吸着剤, matrix Molecular Sieve 5A, 30-40 mesh, bottle of 50 g
認証
suitable for USP/NF nitrogen
品質水準
フォーム
powder
包装
bottle of 50 g
Matrix
Molecular Sieve 5A
粒径
30-40 mesh
ポアサイズ
5 Å pore diameter
密度
~0.72 g/mL (free fall density)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分子ふるいは、合成ゼオライトで(天然ゼオライトはアルミノケイ酸塩の鉱物)細孔と内腔の大きさがきわめて均一であるという特徴があります。この結晶質は、酸化ケイ素(SiO4)と酸化アルミニウム(AlO4)の多面体構造を基本とする3次元構造を有しています。多面体が互いの角で結合して内腔のある開口構造を形成し、この内腔に分子を捉えることができます。特異的で均一なサイズの細孔を通して内腔に到達するように設計されています。
弊社の吸着剤に関する詳細については、sigma-aldrich.com/adsorbentsをご参照ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20300:4548173981741
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
LaHue MD
Analytical Chemistry, 43(8), 1113-1115 (1971)