Merck
20305
Supelco
Molecular Sieve, 13Å
60-80 mesh, bottle of 50 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
product name
モレキュラーシーブ吸着剤, matrix Molecular Sieve 13X, 60-80 mesh, bottle of 50 g
形状
solid
包装
bottle of 50 g
マトリックス
Molecular Sieve 13X
粒径
60-80 mesh
ポアサイズ
13 Å pore diameter
密度
~0.65 g/mL (free fall density)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分子ふるいは、合成ゼオライトで(天然ゼオライトはアルミノケイ酸塩の鉱物)細孔と内腔の大きさがきわめて均一であるという特徴があります。この結晶質は、酸化ケイ素(SiO4)と酸化アルミニウム(AlO4)の多面体構造を基本とする3次元構造を有しています。多面体が互いの角で結合して内腔のある開口構造を形成し、この内腔に分子を捉えることができます。特異的で均一なサイズの細孔を通して内腔に到達するように設計されています。
弊社の吸着剤に関する詳細については、sigma-aldrich.com/adsorbentsをご参照ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20305:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Removal of siloxanes in biogases.
Schweigkofler M and Niessner R.
Journal of Hazardous Materials, 183-196 (2001)
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Barry EF and Grob RL.
Science, 28-28 (2007)