About This Item
化学式:
Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
おすすめの製品
詳細
Length: approximately twice the particle diameter
フォーム
pellets
濃度
13 × (miscellaneous)
直径
1.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Molecular Sieve 13X is a highly porous sodium form of zeolite X suitable for the adsorption of large molecules such as aromatics, branched-chain hydrocarbons, and organosulfur compounds.
アプリケーション
Molecular Sieve 13X has been used to trap carbon dioxide for 14C (radiocarbon) analysis.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
この製品を見ている人はこちらもチェック
Advances in the radiocarbon analysis of carbon dioxide at the NERC radiocarbon facility (East Kilbride) using molecular sieve cartridges
Garnett MH, et al.
Radiocarbon, 61(6) (2019)
Equilibrium adsorption of ethane, ethylene, isobutane, carbon dioxide, and their binary mixtures on 13X molecular sieves.
Hyun SH and Danner RP.
Journal of Chemical and Engineering Data, 27(2), 196-200 (1982)
Adsorption of CO2 on molecular sieves and activated carbon.
Siriwardane RV, et al.
Energy and Fuels, 15(2), 279-284 (2001)