About This Item
化学式:
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NB.24
おすすめの製品
フォーム
pellets
粒径
~1.6 mm
ポアサイズ
3 Å
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
モレキュラーシーブ、3 Åは、ガスや無水溶媒を乾燥させるためにデシケーターや乾燥チューブ内で使用できる多孔質固体です。モレキュラーシーブ100 gあたり約7~10 gの水を取り込むと、色が茶色から黄色っぽく変化します。
特徴および利点
- 使いやすい
- 化学的に不活性
- 無毒
- 乾燥させた液体はデカント可能
- 高い吸着力
- 選択的吸着
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
334286-5KG:
334286-VAR:
334286-BULK:
334286-250G:
334286-1KG:
Joshua A Snyder et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(27), 5136-5146 (2017-06-20)
Boron-nitrogen doping of polyaromatic hydrocarbons (PAH), such as borazine-core hexabenzocoronene, presents possibilities for tuning the properties of organic electronics and nanographene materials while preserving structural characteristics of pure hydrocarbons. Previous photochemical studies have demonstrated extension of a borazine-core PAH network