Merck
Y0001909
4-クロロアニリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
127.57
Beilstein:
471359
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
0.15 mmHg ( 25 °C)
メーカー/製品名
EDQM
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI Key
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 15 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
248.0 °F - closed cup
引火点(℃)
120.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0001909:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)