certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. C1510000
traceable to USP 1111001
APIファミリー
chlorhexidine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
134-136 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
InChI Key
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chlorhexidine, the most popular antiseptic of biguanides, acts as a potential antimicrobial agent against several gram-positive and a few gram-negative bacteria. It is prescribed as a medicine for the prevention and treatment of the redness, swelling, and bleeding gums associated with gingivitis in humans. It may also be used as a general-purpose disinfectant for cleansing wounds, skin, instrument, and equipment in veterinary applications. Other applications of chlorhexidine include its use as the component of shampoos, ointments, skin and wound cleansers etc.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1421-1G:
PHR1421-1G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック