Merck
C1540000
クロルヘキシジン 二塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,6-ビス(N5-[p-クロロフェニル]-N1-ビグアニド)ヘキサン; 1,1′-ヘキサメチレンビス(5-[p-クロロフェニル]ビグアニド), Lisium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30Cl2N10 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
578.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorhexidine
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2ClH/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;;/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H
InChI Key
WJLVQTJZDCGNJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Chlorhexidine dihydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C1540000-50MG:
C1540000:
C1540000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Maristela Dutra-Correa et al.
The journal of adhesive dentistry, 15(3), 287-292 (2013-04-06)
This study tested the hypothesis that 2% chlorhexidine (CHX) does not affect the 18-month clinical performance of two dentin adhesives, XP Bond (XPB) and XENO V (XEN). A total of 120 noncarious cervical lesions (NCCL) were selected and assigned to
Patricia Conley et al.
Nursing, 43(7), 18-23 (2013-06-20)
Several studies have demonstrated that oral care with chlorhexidine gluconate (CHG) 0.12% solution reduces the incidence of ventilator-associated pneumonia (VAP) in mechanically ventilated patients with endotracheal tubes in the ICU. Minimal evidence shows the effectiveness of any oral care protocols
Daily chlorhexidine bathing and hospital-acquired infection.
Jean-Jacques Parienti et al.
The New England journal of medicine, 368(24), 2331-2331 (2013-06-14)
Daily chlorhexidine bathing and hospital-acquired infection.
Anthony L Esposito
The New England journal of medicine, 368(24), 2330-2330 (2013-06-14)
Rengin Attin et al.
Australian orthodontic journal, 29(1), 52-57 (2013-06-22)
The aim of this prospective study was to evaluate the re-colonisation pattern of Streptococcus mutans (MS) in highlevel MS-colonised patients with fixed orthodontic appliances following 40% chlorhexidine varnish application prior to bracket placement. The subjects of this single-blinded clinical trial