APIファミリー
chlorhexidine
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)N\C(=N\C(=NCCCCCCN=C(N)\N=C(\Nc2ccc(cc2)Cl)/N)N)\N.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
InChI Key
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also used in monographs such as:
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Liver,Teeth
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BP068:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック