Merck
Y0001296
システム適合性用ノルトリプチリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ノルトリプチリン 塩酸塩, 3-(10,11-ジヒドロ-5H-ジベンゾ[a,d]シクロヘプタン-5-イリデン)-N-メチル-1-プロパンアミン 塩酸塩, デスメチルアミトリプチリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21N · HCl
CAS番号:
分子量:
299.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nortriptyline
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CNCC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
InChI Key
SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nortriptyline for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Hugo F Miranda et al.
Pharmacology, 95(1-2), 59-64 (2015-01-17)
Neuropathic pain results from nerve injury, and gabapentin, an antiepileptic drug, has been approved for the treatment of several types of neuropathic pain. On the other hand, nortriptyline, an antidepressant drug, has been suggested as an alternative treatment. In partial
Pavla Pantůčková et al.
Journal of chromatography. A, 1389, 1-7 (2015-03-10)
Enhanced sensitivity for determination of basic drugs in body fluids was achieved by in-line coupling of extraction across supported liquid membrane (SLM) to large electrokinetic injection and transient isotachophoresis-capillary zone electrophoresis (tITP-CZE) in commercial CZE instrument. Twelve cm long tITP
Knut Fredrik Seip et al.
Journal of chromatography. A, 1347, 1-7 (2014-05-06)
Electromembrane extraction (EME) was performed on samples containing substantial amounts of NaCl to investigate how the presence of salts affected the recovery, repeatability, and membrane current in the extraction system. A group of 17 non-polar basic drugs with various physical