Merck
N1280000
ノルトリプチリン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3-(10,11-ジヒドロ-5H-ジベンゾ[a,d]シクロヘプタン-5-イリデン)-N-メチル-1-プロパンアミン 塩酸塩, デスメチルアミトリプチリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21N · HCl
CAS番号:
分子量:
299.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nortriptyline
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CNCC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
InChI Key
SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nortriptyline hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Henry P Parkman et al.
JAMA, 310(24), 2640-2649 (2013-12-26)
Gastroparesis remains a challenging syndrome to manage, with few effective treatments and a lack of rigorously controlled trials. Tricyclic antidepressants are often used to treat refractory symptoms of nausea, vomiting, and abdominal pain. Evidence from well-designed studies for this use
Fabrice Gritti et al.
Journal of chromatography. A, 1282, 58-71 (2013-02-21)
The adsorption behaviors of a neutral (caffeine) and a positively charged compound (nortriptylinium) are investigated on two RPLC/hybrid stationary phases, eluted with a low ionic strength buffer (phosphate buffer, W(S)pH 2.63, I=10mM). The first phase, bridge ethylene hybrid (BEH), is
Rudolf Uher et al.
Depression and anxiety, 29(12), 1043-1049 (2012-08-31)
It has been suggested that clinician-rated scales and self-report questionnaires may be interchangeable in the measurement of depression severity, but it has not been tested whether clinically significant information is lost when assessment is restricted to either clinician-rated or self-report
Lindsay F Stead et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 12, CD009670-CD009670 (2012-12-14)
Effective pharmacotherapies are available to help people who are trying to stop smoking, but quitting can still be difficult and providing higher levels of behavioural support may increase success rates further. To evaluate the effect of increasing the intensity of
SSRIs: a premature burial.
K Jensen
Clinical pharmacology and therapeutics, 93(3), 234-235 (2012-12-20)