Merck
Y0000442
2′,3′-ジデオキシアデノシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ddA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O2
CAS番号:
分子量:
235.24
Beilstein:
619924
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
didanosine
メーカー/製品名
EDQM
mp
181-184 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI Key
WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Didanosine impurity G EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Anabolism and mechanism of action of Ro24-5098, an isomer of 2',3'-dideoxyadenosine (ddA) with anti-HIV activity.
K B Frank et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 616, 408-414 (1990-01-01)
Nicole M Warrington et al.
Cancer research, 75(1), 16-21 (2014-11-09)
Identifying modifiers of glioma risk in patients with type I neurofibromatosis (NF1) could help support personalized tumor surveillance, advance understanding of gliomagenesis, and potentially identify novel therapeutic targets. Here, we report genetic polymorphisms in the human adenylate cyclase gene adenylate
S Rachel Skinner et al.
Lancet (London, England), 384(9961), 2213-2227 (2014-09-06)
Although adolescent girls are the main population for prophylactic human papillomavirus (HPV) vaccines, adult women who remain at risk of cervical cancer can also be vaccinated. We report data from the interim analysis of the ongoing VIVIANE study, the aim
Amit Singhal et al.
Science translational medicine, 6(263), 263ra159-263ra159 (2014-11-21)
The global burden of tuberculosis (TB) morbidity and mortality remains immense. A potential new approach to TB therapy is to augment protective host immune responses. We report that the antidiabetic drug metformin (MET) reduces the intracellular growth of Mycobacterium tuberculosis