Merck
1191204
USP
ジダノシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2′,3′-ジデオキシイノシン, ddI, ddIno
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N4O3
CAS番号:
分子量:
236.23
Beilstein:
3619529
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
didanosine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
InChI Key
BXZVVICBKDXVGW-NKWVEPMBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、現行の薬局方により供給され規定されるように提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類など本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権限下で作成され発行されています。
追加情報とサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
ジダノシン USP 参照標準は、USP 公定書で指定されている特定の品質テストとアッセイで使用することを目的としています。また、次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • ジダノシン遅延放出カプセル
  • 経口液用ジダノシン
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1191204-200MG:
試験成績書(COA)