安全性情報
PHR2665
Supelco
セフジニル
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
syn-7-[2-(2-アミノ-4-チアゾリル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸, BMY-28488, FK-482, [6R-[6α-7β(Z)]]-7-[[(2-アミノ-4-チアゾリル)(ヒドロキシイミノ)アセチル]アミノ]-3-エテニル-8-オキソ-5-チア-1-アザビシクロ[4.2.0]オクト-2-エン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13N5O5S2
CAS番号:
分子量:
395.41
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1097614
APIファミリー
cefdinir
形状
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
pKa 
9.70
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C14H13N5O5S2/c1-2-5-3-25-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-4-26-14(15)16-6/h2,4,8,12,24H,1,3H2,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23)/b18-7-/t8-,12-/m1/s1
InChI Key
RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
次世代のセファロスポリン系抗生物質グラム陽性菌およびグラム陰性菌に対し、バランスのとれた優れた抗菌作用を示します。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5438 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2665-25MG:
PHR2665-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)