1097614
USP
Cefdinir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Cefdinir monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefdinir
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C14H13N5O5S2.H2O/c1-2-5-3-25-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-4-26-14(15)16-6;/h2,4,8,12,24H,1,3H2,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23);1H2/b18-7-;/t8-,12-;/m1./s1
InChI Key
QWUVJQSNISEEQI-KYIYMPJCSA-N
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Cefdinir Capsules
- Cefdinir for Oral Suspension
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1097614-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)