安全性情報
8.41807
Sigma-Aldrich
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
for synthesis
別名:
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2OCH)CH2O(CH2)3Si(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
236.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
219-784-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
400 °C
有効性
8025 mg/kg LD50, oral (Rat)
4250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
2.7 cSt(20 °C) (calculated)
bp
290 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
転移温度
flash point 110 °C
密度
1.07 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体