Merck
61243
Sigma-Aldrich
酒石酸銅(II) 水和物
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
別名:
酒石酸銅塩, 銅酒石酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH(OH)CO2]2Cu·xH2O
CAS番号:
分子量:
211.62 (anhydrous basis)
Beilstein:
4166088
EC Number:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
形状
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
不純物
5-15% water
mp
~275 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.[Cu++].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.Cu.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+2;/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
InChI Key
MAUZTCHAIPUZJB-OLXYHTOASA-L
WGK
WGK 3