Merck
W381812
Sigma-Aldrich
L-アラニン
natural, FG
別名:
(S)-2-アミノプロピオン酸, L-α-アミノプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO2
CAS番号:
分子量:
89.09
FEMA番号:
3818
Beilstein:
1720248
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
17.002
由来生物
corn
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.320
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
官能
sweet
SMILES記法
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
W381812-SAMPLE-K:
W381812-1KG-K:
W381812-BULK-K:
W381812-100G-K:
W381812-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Patrycja Puchalska et al.
Cell metabolism, 29(2), 383-398 (2018-11-20)
Metabolic plasticity has been linked to polarized macrophage function, but mechanisms connecting specific fuels to tissue macrophage function remain unresolved. Here we apply a stable isotope tracing, mass spectrometry-based untargeted metabolomics approach to reveal the metabolome penetrated by hepatocyte-derived glucose and
Markus Mund et al.
Cell, 174(4), 884-896 (2018-07-31)
Clathrin-mediated endocytosis is an essential cellular function in all eukaryotes that is driven by a self-assembled macromolecular machine of over 50 different proteins in tens to hundreds of copies. How these proteins are organized to produce endocytic vesicles with high precision