テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3
InChI Key
IRYJRGCIQBGHIV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T0781-1G:
T0781-10G:
T0781-50G:
T0781-BULK:
T0781-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)