Merck
PHR3040
Supelco
8-メトキシソラレン
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
8-MOP, 9-メトキシフロ[3,2-g][1]ベンゾピラン-7-オン, アンモイジン, キサントトキシン, メトキサレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8O4
CAS番号:
分子量:
216.19
Beilstein:
196453
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1417001
APIファミリー
methoxsalen
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
mp
148-150 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
InChI Key
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
8-メトキシソラレン(8-MOP)と紫外線A(UV-A)照射の組み合わせはDNAへのモノ付加および鎖環架橋を誘導するため、DNA修復機構および組換え機構の研究に用いられます。正常なヒトメラニン培養細胞を8-メトキシソラレンで処理したところ、紫外線A(UV-A)を照射すると、8-メトキシソラレン-リン脂質-光付加体が形成されました。これは、ジアシルグリセロ-ルの代替として、無細胞系でタンパク質キナ-ゼCを活性化できる可能性があります。8-MOPは精製組換えシトクロムP450に対する不活性化剤です。また、[Ca2+]の上昇抑制によって、サブスタンスP活性化ラット腹膜マスト細胞からのサブスタンスP誘導性ヒスタミン遊離を阻害します。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR3040-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)