certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. T1810000
traceable to USP 1672745
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
tranexamic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
InChI Key
GYDJEQRTZSCIOI-LJGSYFOKSA-N
遺伝子情報
human ... PLG(5340)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1812-500MG-PW:
PHR1812-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック