Merck
PHR1433
Supelco
アスコルビルグルコシド
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
アスコルビルグルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18O11
CAS番号:
分子量:
338.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
ascorbyl glucoside
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(C1=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO
InChI
1S/C12H18O11/c13-1-3(15)9-8(19)10(11(20)22-9)23-12-7(18)6(17)5(16)4(2-14)21-12/h3-7,9,12-19H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-,7+,9+,12+/m0/s1
InChI Key
MLSJBGYKDYSOAE-DCWMUDTNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。アスコルビルグルコシドは、皮膚をUV照射への曝露から保護するために使用されます。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
脚注
この材料の分析証明書の例を見るには、下のスロットにLRAA2741と入力してください。これは証明書の例に過ぎず、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1433-1G:
PHR1433-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kenji Ichiyama et al.
Immunology letters, 122(2), 219-226 (2009-02-10)
The stable ascorbic acid derivative 2-O-alpha-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid (AA-2G) was used to investigate the role of ascorbic acid (AA) in B cell differentiation in vitro. AA-2G is stable in a solution unlike AA but is hydrolyzed by cellular alpha-glucosidase to release
Chien-Yu Hsiao et al.
Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.], 38(8), 1284-1293 (2012-06-08)
Topical treatment with vitamin C has been used to treat photoaged skin and as a skin whitener, but no standard procedure exists for percutaneous delivery. To compare skin histology and the permeation of ascorbic acid 2-glucoside (AA2G) after fractional and
Akihiro Tai et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 74(9), 1969-1971 (2010-09-14)
6-O-dodecanoyl-2-O-α-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid (6-sDode-AA-2G) was synthesized from 2-O-α-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid and vinyl laurate with a protease from Bacillus subtilis in 30% dimethylformamide (DMF)/dioxane with a low water content. The addition of 3% (v/v) water to DMF/dioxane dramatically enhanced the 6-sDode-AA-2G synthesis. The
Ruizhi Han et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(13), 5851-5860 (2012-11-07)
In this work, the site-saturation engineering of lysine 47 in cyclodextrin glycosyltransferase (CGTase) from Paenibacillus macerans was conducted to improve the specificity of CGTase towards maltodextrin, which can be used as a cheap and easily soluble glycosyl donor for the
Sadako Nakamura et al.
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 25(6), 686-691 (2009-02-24)
2-O-alpha-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid (AA2G) is a stable glycoside, but its conversion to bioavailable ascorbic acid (AsA) in humans remains unknown. The aim of this study was to clarify that AA2G is hydrolyzed by human intestinal maltase and AA2G by oral ingestion