PHR2959
Orphenadrine Related Compound E
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
N,N-Dimethyl-2-[(3-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine, Orphenadrine Impurity E (Ph. Eur.), Orphenadrine Related Compound A (As Free Base), N,N-Dimethyl-2-[phenyl(m-tolyl)methoxy]ethanamine
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1479053
APIファミリー
orphenadrine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H23NO/c1-15-8-7-11-17(14-15)18(20-13-12-19(2)3)16-9-5-4-6-10-16/h4-11,14,18H,12-13H2,1-3H3
InChI Key
VSIVTUKDXUYWPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2959-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)