Merck
Y0000100
Orphenadrine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
o-メチルジフェンヒドラミン 塩酸塩, β-ジメチルアミノエチル2-メチルベンズヒドリルエーテル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H23NO · HCl
CAS番号:
分子量:
305.84
Beilstein:
3745818
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
orphenadrine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
InChI Key
UQZKYYIKWZOKKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Orphenadrine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Muscarinic receptor antagonist; H1 histamine receptor antagonist; muscle relaxant. Orphenadrine has also been reported to inhibit the noradrenergic transporter and to block the NMDA receptor ion channel.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000100-1EA:
Y0000100:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jean-François Desaphy et al.
Experimental neurology, 255, 96-102 (2014-03-13)
Although the sodium channel blocker mexiletine is considered the first-line drug in myotonia, some patients experiment adverse effects, while others do not gain any benefit. Other antimyotonic drugs are thus needed to offer mexiletine alternatives. In the present study, we