certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000101
traceable to USP 1479009
APIファミリー
orphenadrine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
InChI
1S/C18H23NO.C6H8O6/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
XLSFUJUURNFSCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Orphenadrine Citrate is an analog of diphenhydramine antihistamine drug. It operates as a centrally acting skeletal muscle relaxant and effectively serves to relieve painful skeletal muscle spasms by working as an analgesics.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1777-1G-PW:
PHR1777-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)